Läs mer
D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30396170
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30396170 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30396170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5969902.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride
CAS 27025-25-8
Molekylformel C7H14ClNO4
Kvantitet 2.5 g
Synonym Dimethyl D-Glutamate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m1./s1
LEDER Cl.COC(=O)CC[C@@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl (2R)-2-aminopentanedioate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 211.64
Formel vikt 211.0611
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.