Läs mer
D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30403942
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30403942 5 g
1 options
Produktkod. 30403942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5969905G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamic Acid 1,5-Dimethyl Ester Hydrochloride
CAS 27025-25-8
Molekylformel C7H14ClNO4
Kvantitet 5 g
Synonym Dimethyl D-Glutamate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m1./s1
LEDER Cl.COC(=O)CC[C@@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl (2R)-2-aminopentanedioate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 211.64
Formel vikt 211.0611