Läs mer
D-glutaminsyra 1-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429958
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429958 1 g 1g
15449958 250 mg 250mg
15439958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15429958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63318.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25456-76-2 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
D-glutaminsyra 1-tert-butylester, är en aminosyra som används i stor utsträckning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är också en viktig organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
D-glutaminsyra 1-tert-butylester, är en aminosyra som används i stor utsträckning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt. Det är också en viktig organisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25456-76-2
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.238
MDL-nummer MFCD09842819
InChI-nyckel QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
Synonym h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7019726
IUPAC-namn (4R)-4-amino-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Färg Vitt
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.