Läs mer
D-Glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glutamic Acid 1-tert-Butyl Ester |
| CAS | 25456-76-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9H17NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | N#CCc1cc(C)cc(C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.24 |
| Procent renhet | >95 |