Läs mer
D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester, 95%
Produktkod. 15490169
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490169 5 g 5g
15480169 1 g 1g
15400179 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63463.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45125-00-6 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
Det används som en mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en mellanprodukt för farmaceutisk
och organisk syntes.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45125-00-6
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.238
MDL-nummer MFCD00153437
InChI-nyckel OIOAKXPMBIZAHL-ZCFIWIBFSA-N
Synonym h-d-glu otbu-oh, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamicacid, 5-1,1-dimethylethyl ester, 2r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, ambotzhaa1231, l-glutamicacid5-tert-butylester, r-2-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7016383
IUPAC-namn (2R)-2-amino-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]-5-oxopentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 203.24
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.