Läs mer
D(-)-Glutaminsyra, 99+%
Produktkod. 10571861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10571861 5 g Glasflaska -
10154760 25 g Glasflaska 25g
10482421 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10571861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 227890050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6893-26-1
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00063112
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC-namn (2R)-2-aminopentandisyra
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Glutamic acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 200,0 °C till 202,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,2% max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H9NO4
Linjär formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 4505
Specifikt rotationsförhållande −31,30 (20,00 °C c=10,2 N HCl)
Specifik rotation −31.30
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 7 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 147.13
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.