Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-glutaminsyra, 99+%
Produktkod. 11482257
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482257 5 g 5g
11492257 25 g 25g
11402267 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482257 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A14191.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
D-glutaminsyra fungerar som en överlägsen alfaketoglutarat. Det hjälper till med tillväxten av Lactobacillus arabinosus. Det kan hämma IgE-bindningen till jordnötsallergener. Det används ofta i läkemedel och livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-glutaminsyra fungerar som en överlägsen alfaketoglutarat. Det hjälper till med tillväxten av Lactobacillus arabinosus. Det kan hämma IgE-bindningen till jordnötsallergener. Det används ofta i läkemedel och livsmedel.
Löslighet Löslig i vatten (8,88 mg
/ml) vid 25 C.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6893-26-1
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00063112
InChI-nyckel WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC-namn (2R)-2-aminopentandisyra
LEDER C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamic acid
Smältpunkt 199°C (decomposition)
Beilstein 1723800
Merck Index 14,4469
Löslighetsinformation Soluble in water (8.88mg/mL) at 25°C.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 147.13
Optisk rotation −30° (c=10 in 2N HCl)
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.