Läs mer
D-Glutamic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glutamic Acid-d5 |
| CAS | 14341-88-9 |
| Molekylformel | C5 D5 H4 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (-)-Glutamic Acid-d5, (2R)-2-Aminopentanedioic Acid-d5, (2R)-Glutamic Acid-d5, (R)-(-)-Glutamic Acid-d5, (R)-Glutamic Acid-d5, D-(-)-Glutamic Acid-d5, NSC 77686-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])[C@@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-2,3,3,4,4-pentadeuteriopentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.16 |
| Formel vikt | 152.0845 |