Läs mer
D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15468708
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468708 5 g 5g
15458708 1 g 1g
15437076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62132.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27025-25-8 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27025-25-8
Molekylformel C7H14ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 211.642
MDL-nummer MFCD00235872
InChI-nyckel MFUPLHQOVIUESQ-NUBCRITNSA-N
Synonym dimethyl d-glutamate hydrochloride, h-d-glu ome-ome.hcl, h-d-glu ome-ome hcl, r-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-1jdm33eygh, d-glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, 1jdm33eygh, d-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, d-glutamic acid 1,5-dimethyl ester hydrochloride, 1,5-dimethyl 2r-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 12917567
IUPAC-namn dimetyl-(2R)-2-aminopentandioat;hydroklorid
LEDER COC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 91°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 211.64
Optisk rotation −26° (c=5 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.