Läs mer
D-glutaminsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glutamic acid |
| CAS | 6893-26-1 |
| Molekylformel | C5 H9 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Glutamic acid (9CI, ACI), Glutamic acid, D- (8CI), (-)-Glutamic acid, (2R)-2-Aminopentanedioic acid, (2R)-2-Aminopentanedioic acid, (2R)-Glutamic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-Glutamic acid, D-(-)-Glutamic acid, NSC 77686 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-aminopentanedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vikt | 147.0532 |