Läs mer
D-glutamin, 99,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11344249 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344249 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11344249 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210180110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6060.00 SEK
    5772.06 SEK / 10g
    Save 287.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Onaturlig glutaminisomer lämplig för cellanalysforskning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamine
CAS 5959-95-5
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.992
Molekylformel C5H10N2O3
Förpackning Glasflaska
Synonym d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
LEDER C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
IUPAC-namn (2R)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 146.146
Kvantitet 10 g
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
Formel vikt 146.1
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Pulver