Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-glutamin, 99+%
Produktkod. 15493489
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493489 25 g 25g
15473489 1 g 1g
15483489 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493489 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60784.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kinashämmare; har antivasospastiska egenskaper | CAS: 5959-95-5 | C5H10N2O3 | 146,146 g/mol
Kinashämmare; har antivasospastiska egenskaper
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5959-95-5
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.146
MDL-nummer MFCD00065607
InChI-nyckel ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
IUPAC-namn (2R)-2,5-diamino-5-oxopentansyra
LEDER C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamine
Färg Vitt
Beilstein 1723796
Kvantitet 25 g
Formel vikt 146.14
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.