Läs mer
D-Glutamine, MedChemExpress
Produktkod. 16499646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499646 50 mg
16474386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16499646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100587
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
D-Glutamine is a cell-permeable D type stereoisomer of Glutamine.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamine
CAS 5959-95-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H10N2O3
Löslighetsinformation H2O : ≥ 32 mg/mL (218.97 mM)
LEDER N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 146.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism