Läs mer
D-Glutamin, TRC
Produktkod. 30240853
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240853 5 g
30240588 1 g
30240562 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG5972955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5959-95-5
Molekylformel C5H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 146.14
LEDER N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glutamine
Kvantitet 5 g