Läs mer
D-Glyceraldehyde (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glyceraldehyde |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1 |
| Formel vikt | 90.0317 |