Läs mer
D-glycersyra kalciumsaltdihydrat, TRC
Produktkod. 30132753
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132753 500 mg
30138731 1 g
30011880 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132753 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD253085500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6000-41-5
Molekylformel 2(C3H5O4) . Ca . 2(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 286.25
Synonym D-Glyceric Acid, Calcium Salt (2:1), Dihydrate;
IUPAC-namn kalcium; (2R)-2,3-dihydroxypropanoat; dihydrat
LEDER O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Formel vikt 286.0213