Läs mer
D-glycersyra kalciumsaltdihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1 |
| Formel vikt | 286.0213 |