Läs mer
D-Gulonsyra-1,4-lakton, 98 %
Produktkod. 15438579
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438579 25 g 25g
15428579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66987.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
D-Gulono-1,4-lakton är en hexansyra som används som utgångsmaterial i EPC-synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden D-Gulono-1,4-lakton är en hexansyra som
används som utgångsmaterial i EPC-synteser.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med värme, oxidationsmedel. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6322-07-2
MDL-nummer MFCD00005391
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Gulonic acid-1,4-lactone
Smältpunkt 182 °C till 188 °C
Färg Vitt
Molekylformel C6H10O6
Kvantitet 25 g
Beilstein 83012
Synonym d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
InChI-nyckel SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
LEDER C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
IUPAC-namn (3R,4S,5S)-5-[(lR)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxioxolan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 178.14
PubChem CID 165105
Formel vikt 178.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.