Läs mer
D(-)-Gulonsyra gamma-lakton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10358100 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10358100 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10358100 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 204450250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6322-07-2 | C6H10O6 | 178,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Gulonic acid γ-lactone
Namnnotering 99%
CAS 6322-07-2
Smältpunkt 182 °C till 188 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H10O6
MDL-nummer MFCD00005391
Kvantitet 25 g
Beilstein 18, 204
Specifikt rotationsförhållande −54,50° (20 °C c=4, vatten)
Specifik rotation -54.5
InChI-nyckel SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
LEDER OCC(O)C1OC(=O)C(O)C1O
IUPAC-namn 5-(1,2-dihydroxietyl)-3,4-dihydroxioxolan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.