Läs mer
D-Gulono-1,4-lakton, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-Gulono-1,4-lactone |
| CAS | 6322-07-2 |
| Molekylformel | C6 H10 O6 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | D-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, D- (8CI), 1,4-D-Gulonolactone, D-Gulonic γ-lactone, D-Gulono-1,4-lactone, D-Gulono-γ-lactone, D-Gulonolactone, NSC 34392, γ-D-Gulonolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3R,4S,5S)-5-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.14 |
| Formel vikt | 178.0477 |