Läs mer
D-(-)-Gulono-γ -Lakton, 99,6 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453751 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453751 10 g 10g
11443751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453751 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215121710
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6322-07-2
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
InChI-nyckel SXZYCXMUPBBULW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-gulono-1,4-lactone, d---gulonic acid gamma-lactone, gulonolactone, d-gulonic acid gamma-lactone, gulono-1,4-lactone, d-gulonic acid-1,4-lactone, 3r,4s,5s-5-r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3r,4s,5s-5-1r-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxyoxolan-2-one, d-gulono-gamma-lactone, gulonic acid-1,4-lactone
PubChem CID 165105
IUPAC-namn (3R,4S,5S)-5-[(lR)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxioxolan-2-on
LEDER C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Gulono-γ-Lactone
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.6%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 178.1
Fysisk form Kristallint pulver