Läs mer
D-Gulose, TRC
Produktkod. 17968584
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17968584 250 mg
17949434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17968584 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG855190250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4205-23-6
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.1559
Synonym Gulose, D- (8CI)
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Gulose
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formel vikt 180.0634