Läs mer
(D-His2)-Leuprolide Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C59H84N16O12 |
| MDL-nummer | MFCD02264520 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1209.398, 1209.42 |
| InChI-nyckel | GFIJNRVAKGFPGQ-JFMQHNAUSA-N |
| LEDER | CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@@H](CC1=CN=CN1)NC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S)-5-[(diaminomethylidene)amino]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2S)-2-[(2S)-3-hydroxy-2-[(2S)-2-[(2R)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-{[(2S)-5-oxopyrrolidin-2-yl]formamido}propanamido]-3-(1H-indol-3-yl)propanamido]propanamido]-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-4-methylpentanamido]-4-methylpentanamido]pentanoyl]-N-ethylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |