Läs mer
D-Histidin, fri syra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413831 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413831 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11413831 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215126380
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Histidine, free acid
CAS 351-50-8
Färg Vitt
Molekylformel C6H9N3O2
MDL-nummer MFCD00065963
Synonym d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
InChI-nyckel HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
LEDER N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 155.16
Kvantitet 100 g
PubChem CID 71083
ChEBI CHEBI:27947
Formel vikt 155.15
Fysisk form Frittflytande pulver