Läs mer
D-Histidine Hydrochloride Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Histidine Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 328526-86-9 |
| Molekylformel | C6H9N3O2 . HCl . xH 2O |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m1./s1 |
| LEDER | O=C([C@@H](CC1=CN=CN1)N)O.Cl.O |
| IUPAC-namn | D-histidine hydrochloride hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.63 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |