Läs mer
D-Histidin metylester dihydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492459
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492459 1 g 1g
15402469 5 g 5g
15412469 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H65096.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4467-54-3 | C7H13Cl2N3O2 | 242.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4467-54-3
Molekylformel C7H13Cl2N3O2
Molekylvikt (g/mol) 242.1
MDL-nummer MFCD00066137
InChI-nyckel DWAYENIPKPKKMV-QYCVXMPOSA-N
Synonym d-histidine methyl ester dihydrochloride, r-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, h-d-his-ome 2hcl, h-d-his-ome.2hcl, d-histidine methylester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl, methyl 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, d-histidine methyl ester di hydrochloride, d-his-ome.2hcl, d-histidinemethylesterdihydrochloride
PubChem CID 12658398
IUPAC-namn metyl (2R)-2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propanoat;dihydroklorid
LEDER COC(=O)C(CC1=CN=CN1)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Histidine methyl ester dihydrochloride
Färg Vitt
Beilstein 6491805
Kvantitet 1 g
Formel vikt 242.1
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.