Läs mer
D-Histidine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Histidine Methyl Ester |
| CAS | 17720-12-6 |
| Molekylformel | C7H11N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | R-Histidine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H](N)Cc1cnc[nH]1 |
| IUPAC-namn | methyl (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vikt | 169.0851 |