Läs mer
D-histidinmonohydrokloridhydrat, 99,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11304419 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304419 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11304419 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210194925
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Histidine monohydrochloride hydrate
CAS 6341-24-8
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.992
Molekylformel C6H9ClN3O2
MDL-nummer MFCD00012702,MFCD00150081
Synonym d-histidine hydrochloride monohydrate, d-histidine monohydrochloride monohydrate, d-histidine hydrate hydrochloride, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid monohydrochloride, d-histidine monohydrochloride monohydrate tlc, d-histidine monohydrochloride monohydrate at, d-2-degrees +/->>u-3-4-ssasso>>u +/-uea micro yennieani, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride monohydrate
InChI-nyckel IRHBVTLJVRUHBJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER [Cl].NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
IUPAC-namn 2-amino-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyrahydrokloridyl
Molekylvikt (g/mol) 190.61
Kvantitet 25 g
PubChem CID 15556510
Formel vikt 191.62
Fysisk form Pulver