Läs mer
D-Histidine, TRC
Produktkod. 30179213
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179213 100 g
30179148 25 g
30179036 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH456015100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 351-50-8
Molekylformel C6 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Synonym (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyra
LEDER N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Histidine
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 155.0695