missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Homo-16-alpha-Hydroxyprednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Homo-16-alpha-Hydroxyprednisolone |
| Analyt- eller komponentnamn | D-Homo-16-alpha-Hydroxyprednisolone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21H28O6 |
| Synonym | D-Homo-16-alpha-hydroxyprednisolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-5-12(23)7-11(19)3-4-13-14-8-16(25)21(27,10-22)18(26)20(14,2)9-15(24)17(13)19/h5-7,13-17,22,24-25,27H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@]3(C[C@@H](O)[C@](O)(CO)C4=O)[H])=C1 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4aS,4bS,10aR,10bS,11S,12aS)-2,3,11-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)-10a,12a-dimethyl-3,4,4a,5,6,10a,10b,11,12,12a-decahydrochrysene-1,8(2H,4bH)-dione |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?