Läs mer
D-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Homocysteine Thiolactone Hydrochloride |
| CAS | 1120-77-0 |
| Molekylformel | C4H7NOS . HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3R)- 3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride, (R)-3-Aminodihydro-2(3H)-thiophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H]1CCSC1=O |
| IUPAC-namn | (3R)-3-aminothiolan-2-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.63 |
| Formel vikt | 153.0015 |