missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Homocysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Homocysteine |
| CAS | 6027-14-1 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | D-Homocysteine (9CI, ACI), Butyric acid, 2-amino-4-mercapto-, D- (8CI), (R)-2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, (2R)-2-Amino-4-sulfanylbutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](CCS)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-4-sulfanylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.185 |
| Formel vikt | 135.035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?