Läs mer
D-Homocystine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Homocystine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 268.0551 |
| Frakt skick | Room Temperature |