Läs mer
D-Homotyrosine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Homotyrosine Hydrobromide |
| CAS | 185617-14-5 |
| Molekylformel | C10 H13 N O3 . HBr |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3.BrH/c11-9(10(13)14)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7;/h1-2,4-5,9,12H,3,6,11H2,(H,13,14);1H/t9-;/m1./s1 |
| LEDER | Br.N[C@H](CCc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-2-amino-4-(4-hydroxyphenyl)butanoic acid;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.127 |
| Formel vikt | 275.016 |