Läs mer
D-Idose (0.141M Solution), TRC
Codice prodotto. 17979844
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
17979844 100 mg
17907544 5 mg
17928794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17979844 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI175050100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5978-95-0
Molekylformel C6 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 180.1559
Synonym Idose, D- (8CI)
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
LEDER OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
Specifica
Kemiskt namn eller material D-Idose
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m1/s1
Formel vikt 180.0634
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) D-Idose 0.141M
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.