missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-isoaskorbinsyra, 100,01 %, 98 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11358919 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358919 100 g 100g
11368919 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11358919 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210207380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    405.00 SEK
    385.58 SEK / 100g
    Save 19.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 89-65-6
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00005378
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC-namn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxietyl]-3-hydroxi-2,4-dioxooxolan-3-id
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Isoascorbic acid
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 176.1
Procent renhet 0.98
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.