Läs mer
D-isoaskorbinsyra, 100,01 %, 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11368919 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368919 500 g 500g
11358919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368919 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210207390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 500g
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 89-65-6
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00005378
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC-namn natrium 5-[(1S)-1,2-dihydroxietyl]-3-hydroxi-2,4-dioxooxolan-3-id
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Isoascorbic acid
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 176.1
Procent renhet 0.98
Fysisk form Pulver