Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(-)-isoaskorbinsyra, 98 %
Produktkod. 10491651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10491651 500 g 500g
10267283 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491651 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227275000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-65-6
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00005378
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC-namn (2R)-2-[(lR)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Isoascorbic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 167,0 °C till 172,0 °C
Färg Vitt till gult
Förlust vid torkning 0,4% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Jodimetri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Merck Index 15, 5171
Specifikt rotationsförhållande −17,25° (25 °C c=10,H2O)
Specifik rotation −17.25
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 100 g/l. Andra lösligheter: löslig i alkohol, pyridin, måttligt löslig i aceton, lätt löslig i glycerol
Formel vikt 176.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.