Läs mer
D-(-)-Isoascorbic acid, 98%
Produktkod. 11367808
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367808 500 g 500g
11357808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036366.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198.11 g/mol
D-(-)-isoaskorbinsyra används som antioxidant speciellt inom bryggeriindustrin, reduktionsmedel vid fotografering. Och det används också i livsmedelsindustrin, som livsmedelstillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-65-6
Molekylformel C6H7NaO6
Molekylvikt (g/mol) 198.11
MDL-nummer MFCD00005378
InChI-nyckel IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC-namn (2R)-2-[(lR)-1,2-dihydroxietyl]-3,4-dihydroxi-2H-furan-5-on
LEDER [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Isoascorbic acid
Smältpunkt 169°C to 172°C (decomposition)
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,5126
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,pyridine and water.
Formel vikt 176.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.