Läs mer
D(-)-isoaskorbinsyra (erytorbinsyra), TRC
Produktkod. 30012812
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012812 250 g
30004715 100 g
17928224 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE649890250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-65-6
Molekylformel C6 H8 O6
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Synonym D-erythro-Hex-2-enonic acid, γ-lactone, D-erythro-Hexonic acid, 3-keto-, γ-lactone (6CI), Erythorbic acid (7CI), Araboascorbic acid, Araboascorbic acid, D-, D-(-)-Isoascorbic acid, D-Araboascorbic acid, D-Erythorbic acid, D-Isoascorbic acid, D-arabino-Ascorbic acid, E 315, Erycorbin, Glucosaccharonic acid, Isoascorbic acid, Isovitamin C, Mercate 5, NSC 8117, Neo-Cebicure, Saccharosonic acid, D-Isoascorbic Acid, (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Ascorbic Acid Imp. F (EP)
IUPAC-namn (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
LEDER OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoascorbic Acid
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
Formel vikt 176.0321