Läs mer
D-Isoleucine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Isoleucine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 131.0946 |
| Frakt skick | Room Temperature |