Läs mer
D-Isoleucine, TRC
Produktkod. 17989084
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17989084 250 mg
17969084 50 mg
17939354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17989084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI820210250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 319-78-8
Molekylformel C6 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 131.1729
Synonym Isoleucine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (R)-Isoleucine
IUPAC-namn (2R,3R)-2-amino-3-metylpentansyra
LEDER CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Isoleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 131.0946