Läs mer
D-isosorbid, 98 %
Produktkod. 11471758
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471758 250 g 250g
11461758 50 g 50g
11451758 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13989.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 652-67-5 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
D-isosorbid används som reagens vid framställning av rengöringsmedel, jordbrukskemikalier, rengöringsmedel, kosmetika och vasodilatorer. Det används också som en farmaceutisk intermediär för dimetyleter och mono- och dinitratderivat, som används som kärlvidgande medel och läkemedel för kranskärlssjukdomar. Det används vid behandling av hydrocefalus och glaukom. Den finner tillämpning som byggsten för polymerer som polykarbonater och polyestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i
alkoholer, vatten och ketoner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 652-67-5
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00064827
InChI-nyckel KLDXJTOLSGUMSJ-JGWLITMVSA-N
Synonym isosorbide, isobide, devicoran, hydronol, ismotic, sorbid, +-d-isosorbide, vascardin dinitrate, 3r,3ar,6s,6ar-hexahydrofuro 3,2-b furan-3,6-diol, 1,4-dianhydrosorbitol
PubChem CID 12597
IUPAC-namn (3S,3aR,6R,6aR)-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
LEDER C1C(C2C(O1)C(CO2)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Isosorbide
Smältpunkt 56 °C till 64 °C
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Beilstein 80510
Merck Index 14,5224
Löslighetsinformation Löslig i alkoholer, vatten och ketoner.
Formel vikt 146.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.