Läs mer
D(-)-isovalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10645503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10645503 250 mg Glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10645503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 388032500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3059-97-0 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Isovaline
CAS 3059-97-0
Smältpunkt 276°C to 278°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H11NO2
Linjär formel CH3CH2CNH2(CH3)COOH
MDL-nummer MFCD00800497
Kvantitet 250 mg
Merck Index 15, 5280
Specifik rotation -9.0° to -12.0° (20°C, 589nm) (C=1, water)
Synonym d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
InChI-nyckel GCHPUFAZSONQIV-RXMQYKEDSA-N
LEDER CC[C@@](C)([NH3+])C([O-])=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 117.15
PubChem CID 6971276
Formel vikt 117.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.