missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress D-JNKI-1

Produktkod. 16422629
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422629 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16422629 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0069

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress D-JNKI-1 (AM-111) is a highly potent and cell-permeable peptide inhibitor of JNK.

Specifikationer

Renhet 95.04%
CAS 1445179-97-4
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 3822.44 g/mol
Produkttyp Reference compound
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (26.16 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (13.08 mM)
Synonym AM-111∣ XG-102
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.