Läs mer
D,L-2-Amino-3-(hydroxy-15N-amino)propionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-2-Amino-3-(hydroxy-15N-amino)propionic Acid |
| CAS | 1219426-14-8 |
| Molekylformel | C3H8N15NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | alpha-Amino-beta-hydroxylaminopropionic Acid-15N, 3-(Hydroxyamino)alanine-15N, NSC 159165-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2O3/c4-2(1-5-8)3(6)7/h2,5,8H,1,4H2,(H,6,7)/i5+1 |
| LEDER | NC(C[15NH]O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(hydroxyamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.1 |
| Formel vikt | 121.0505 |