Läs mer
D,L-3-Indolylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-3-Indolylglycine |
| CAS | 6747-15-5 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Indole-3-acetic acid, α-amino-, Indole-3-acetic acid, α-amino- (7CI,8CI), α-Amino-1H-indole-3-acetic acid, 2-Amino-2-(1H-indol-3-yl)acetic acid, DL-3-Indolylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O2/c11-9(10(13)14)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9,12H,11H2,(H,13,14) |
| LEDER | NC(C(=O)O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vikt | 190.0742 |