Läs mer
D,L-4'-Methyl-Alpha-(1-isopropylaminomethyl) Benzyl Alcohol, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-4'-Methyl-a-(1-isopropylaminomethyl) Benzyl Alcohol, Hyd |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-9(2)13-8-12(14)11-6-4-10(3)5-7-11;/h4-7,9,12-14H,8H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 229.1233 |