Läs mer
D,L-Adrenochrom, TRC
Produktkod. 30136376
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136376 250 mg
30005678 25 mg
17904895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA305250250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-06-8
Molekylformel C9 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 179.1727
Synonym 1H-Indole-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl- (8CI), 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1H-indole-5,6-dione, 1-Methyl-3-hydroxy-5,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroindole, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-N-methylindole-5,6-quinone, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, Adraxone, Adrenochrome
IUPAC-namn 3-hydroxy-1-metyl-2,3-dihydroindol-5,6-DION
LEDER CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adrenochrome
Analyt- eller komponentnamn Adrenochrome
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Blue Ice
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.0582
Procent renhet >95%