Läs mer
D,L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L-Alanine Ethyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 617-27-6 |
| Molekylformel | C5 H11 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCOC(=O)C(C)N |
| IUPAC-namn | ethyl 2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.61 |
| Formel vikt | 153.0557 |